Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, ACS-Reagenz, 37 Gew.% Lsg., stab. 10-15 % Methanol
Formaldehyd, Formalin (CAS Nr. 50-00-0) ist ein farbloses flüchtiges Produkt, das als histologisches Fixiermittel und Desinfektionsmittel verwendet wird.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 410730050
151.05 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21665" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10722204
  • 163.82 CHF / 5 Kilogramm
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Formaldehyd (Formalin) ist eine organische Verbindung, die für die Vernetzung von Proteinen in biologischen Proben wie Gewebeschnitten, Kulturzellen und ganzen Proben verwendet wird.
•Formaldehyd ist ein Zwischenprodukt bei der Verbrennung von Methan und kann in vielen Formen existieren
•Es ist eine flüchtige, farblose Flüssigkeit, die langfristig in geeigneten Behältern aufbewahrt werden kann
•Stabilisiert sich in Lösung mit Methanol.
Anwendungen
• Kann in der Schmerzforschung zum Einleiten von Schmerzen und Entzündungen verwendet werden
•Monomerisches Formaldehyd ist speziell für Laboranwendungen formuliert
• Wird häufig in der RNA-Isolierung als Vergällungsmittel verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Formaldehyde
50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1
Klar
97.0°C
Max. 0,005%
CH2O
1.3755 to 1.3775
5 kg
15, 4263
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Formaldehyd
30.03
CHEBI:16842
2 mbar bei 20 °C.
ACS-Reagenz
Lösung
37 wt% Solution
-15.0°C
1.0830g/mL
50°C
Kunststoffflasche
HCHO
MFCD00003274
01,397; 02,200; 04,238; 05,312; 06,264; 07,158; 08,231; 09,224; 10,186; 11,240; 12,232; 14,168; 15,161; 16,171
1.083
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone
C=O
10 bis 15 % Methanol
712
30.03
36.5 to 38.0%
Max. 0,006 meq/g