Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2 Incubator, 232L & 323L, CTS™ Series
BIOPHARMA
Führen Sie mit diesen stapelbaren Thermo Scientific Forma Steri-Cult CO2-Inkubatoren der CTS-Serie eine großvolumige Kultivierung mit hoher Kontaminationskontrolle durch, die mit Dokumentation und Validierung zur Unterstützung der GMP-Produktionsanforderungen ausgestattet ist
27552.00 CHF - 33500.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL, cUL, CE
Datenausgabe 4-20 mA
Kammermaterial Elektropolierter Edelstahl
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
CO2-Sensortechnologie IR-Sensor
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Elektrische Anforderungen Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Elektrische Anforderungen Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
16843450
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3308CTS
Einzelinkubator 232 l 230 V, 50/60 Hz Werksabnahme-Testpaket, IQ/OQ Field Service Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16853450
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3308E
Einzelinkubator 232 l 230 V, 50/60 Hz Werksabnahme-Testpaket
27552.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16873450
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
3311E
Einzelinkubator 323 l 230 V, 50/60 Hz Werksabnahme-Testpaket
33500.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
UL, cUL, CE
Elektropolierter Edelstahl
IR-Sensor
Edelstahl
Raumtemperatur +5 °C bis 50 °C
Externer Feuchtigkeitsbehälter
4-20 mA
0 bis 20%
LED
95 %, kontrollierbar
CO2-Inkubator
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2 Incubator, 232L & 323L, CTS™ Series