Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2 Incubator, 232L & 323L, CTS™ Series
Carry out high-volume culturing with a high-level of contamination control with these stackable Thermo Scientific Forma Steri-Cult CO2 Incubators - CTS Series, complete with documentation and validation to support GMP production needs
Marke: Thermo Scientific™ 3308CTS
Beschreibung
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2 Incubators Cell Therapy Systems (CTS) Series consist of equipment, documentation and certifications to support your Good Manufacturing Practice (GMP) needs. Compliance services are available to help ensure a timely and rapid validation process. Forma Steri-Cult incubators offer the ultimate protection for high-value cultures with every element of their design, from the ISO Class 5 HEPA filtration system to their easy cleaning processes and proven automated sterilization cycles. As the largest capacity stackable CO2 incubator in the market today, the CTS Series supports cell therapy needs from research to high volume production, providing the documentation critical to validation every step of the way.
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2-Inkubatoren wurden für die Anforderungen moderner Schnellbrand-Entdeckungen entwickelt und bieten Aktualisierungen, die zuverlässig und mit minimalem Kontaminationsrisiko funktionieren, um Ihre Arbeit zu beschleunigen. Die Steri-Cult™ Inkubatoren haben neue Funktionen hinzugefügt, die Ihre Arbeit auf die nächste Stufe bringen. Das beginnt mit der Qualität, auf die Sie sich von Thermo Fisher verlassen können Ultimative Kontaminationskontrolle: Bewährte 12-Protokoll-Sterilisation für hochwertige Kulturen, HEPA-Filtration in der Kammer für die Bedingungen in der ISO-Klasse 5-Kammer, Und ein externes Befeuchtungssystem• Größte stapelbare Kultivierungskapazität, ideal für die Kultivierung großer Volumina• Aktives Befeuchtungssystem und IR-CO2-Sensor mit Innenraumgebläse für optimale Zellviabilität. Für einfache Reinigung mit elektropolierter Innenkammer aus 100 % Edelstahl• Kompatibel mit gängigen cGMP-Anlagenprotokollen und Reinraumverfahren wie z. B. Als STERIS-verdampfte Biodekontaminationstechnologie für Wasserstoffperoxid (VHP)Spezifikation
8.2 .uc .tf | |
4-20 mA | |
232,2 L | |
0 bis 20% | |
LED | |
95 %, kontrollierbar | |
CO2-Inkubator | |
Werksabnahme-Testpaket, IQ/OQ Field Service | |
68,6 x 88,9 x 100,1 cm (27 x 35 x 39,4 in.) | |
230 V, 50/60 Hz |
UL, cUL, CE | |
Einzelinkubator 232 l | |
Elektropolierter Edelstahl | |
IR-Sensor | |
Edelstahl | |
Raumtemperatur +5 °C bis 50 °C | |
Externer Feuchtigkeitsbehälter | |
52,3 x 52,8 x 83,8 cm (20,6 x 20,8 x 32,8 in.) | |
330 lb. | |
230 V |