Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ CO2-Inkubator der Serie II mit Wassermantel, 184 l
Regeln und überwachen Sie CO2-Konzentration und Temperatur präzise mit Thermo Scientific™ Forma™ Serie II 3110 CO2 Inkubatoren mit Wassermantel.
15828.75 CHF - 22054.73 CHF
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 6,5 cu. ft. |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 184 L |
Kammermaterial | Gebürsteter Edelstahl |
CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
Beleuchtung | LED |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | CO2-Sensortechnologie | Sauerstoffregelung | Kammermaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | CO2-Sensortechnologie | Sauerstoffregelung | Kammermaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10633513
|
Thermo Scientific™
3111 |
230 V, 50/60 Hz | TC-Sensor | Keine | Gebürsteter Edelstahl | N/A | ||||||
10777274
|
Thermo Scientific™
3121 |
230 V, 50/60 Hz | IR-Sensor | Keine | Gebürsteter Edelstahl |
19205.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10798124
|
Thermo Scientific™
3141 |
230 V, 50/60 Hz | IR-Sensor | 1 bis 21% | Gebürsteter Edelstahl |
22054.73 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Regeln Sie präzise die CO2-Konzentration und Temperatur mit Thermo Scientific™ Forma™ CO2-Wassermantel-Inkubatoren der Serie II 3110, die mit TC- oder IR-Sensoren eine präzise Regelung ermöglichen. Hervorragende Erholzeiten in Verbindung mit innovativem und permanentem Kontaminationsschutz.
Leistung
- Das validierbare HEPA-Luftfiltersystem in der Kammer sorgt für Luftreinheit der Klasse 100
- Enviro-Scan™ Mikroprozessorsteuerung
- Sollwerte und Kalibrierung: Temperatur, Übertemperatur, CO2, O2
- Akustisches/visuelles Alarmsystem mit Alarmstummschaltung
- Akustische Signale ein/aus, Zugriffscode, Erinnerungsfunktion für fälligen HEPA-Filterwechsel, RS-485-Schnittstelle, automatische Behälterauswahl, akustische/visuelle Alarme, Anzeige Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit (auswählbar), Anzeige CO2/O2 (auswählbar)
Bauweise
- Die langlebige dreischichtige Mantelkonstruktion gewährleistet optimale Temperaturkonstanz
- Die einzigartige beheizbare Innentür aus Doppelglas minimiert die Kondensationsbildung und gewährleistet eine schnelle Temperaturerholung
- Mit FCKW-freiem Schaumstoff isolierte Außentür mit wechselbarem Anschlag
- Außentürdichtung mit Magnet
- Kabeldurchführung für Zubehör
- Alarmkontakte (NO, NC, COM)
Bestellinformationen:
Optional stehen verschiedene CO2-Sensoren und wechselbare Schwenktüren sowie eine Vielzahl weiterer Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, z. B. Sauerstoffregelung, Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit, antimikrobieller Innenraum aus Vollkupfer, Datenprotokollierung und IQ/OQ-Dokumentationssätze.
Kompatibel mit:
- Kammerkühlschlange (190645)
- Kupferinnenraum-Kits (1900095, 190870, 190656)
- Rollenuntergestelle und Stative (190648, 190647)
- Integrierter Gaswächter (190640)
- Werkseitig installierte Datenausgänge (190544, 190523, 190512, 190543)
- HEPA-Ersatzfilter und Reinigungskits (760207, 190868, 1900067, 190869, 190651)
- Zweistufige Gasregler (965010, 961027)
- Innenkomponenten für Inkubatoren (190608, 190670, 19000056, 237020, 237016, 190884, 190879, 1900057, 190725)
Spezifikation
6,5 cu. ft. | |
Gebürsteter Edelstahl | |
LED | |
<90 % bei 37 °C | |
CO2-Inkubator | |
365 lb. |
184 L | |
0 bis 20% | |
Edelstahl | |
Umgebungstemperatur: +5 °C bis 55 °C | |
50.8 x 54.1 x 68.1 cm (20 x 21.3 x 26.8 in.) |