Learn More
Thermo Scientific™ LN2-Schlauch
Sorgen Sie mit diesem LN2-Schlauch für Anwenderfreundlichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen.
Marke: Thermo Scientific™ 4000400
472.86 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sorgen Sie mit dem Thermo Scientific™ Forma™ LN2-Schlauch für Anwenderfreundlichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen. Dieses für die Lagerung kritischer Proben unverzichtbare System kann mit Forma Ultratiefkühlgeräten verwendet werden.
Eigenschaften:- Das System ist in 1 °-C-Schritten bis auf -150 °C einstellbar.
- Das digitale Display zeigt kontinuierlich die aktuelle Temperatur im Innenraum an.
- Anzeigelämpchen leuchten auf, wenn das System aktiv ist.
- Die Flüssigkeitseinspritzung wird automatisch abgebrochen, sobald die Tür bzw. der Deckel des Tiefkühlgeräts geöffnet wird.
- Das System wird von einem Akku mit Strom versorgt; Akkuladestandsanzeige leuchtet, wenn der Akku neu geladen werden muss.
- Ein zusätzliches Anzeigelämpchen leuchtet, wenn der Zylinder leer ist.
Bestellinformationen:
- Einige Modelle erfordern ein freistehendes System; andere Modelle unterstützen integrierte Systeme.
- Bei Bestellung bitte Modell und Spannung des Tiefkühlgeräts angeben.
Im Lieferumfang enthalten:
Alle erforderlichen Hardwarekomponenten außer LN2-Zylinder (muss separat bestellt werden)
Spezifikation
LN2 Transferschlauch | |
Integriert | |
Automatisch |
-150 °C bis +1 °C | |
LN2 Vorratstank | |
4 ft. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30