Learn More
Thermo Scientific™ LN2-Schlauch
Sorgen Sie mit diesem LN2-Schlauch für Anwenderfreundlichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen.
496.30 CHF
Spezifikation
Typ | LN2 Transferschlauch |
---|---|
Temperaturbereich | -150 °C bis +1 °C |
Zur Verwendung mit (Geräte) | LN2 Vorratstank |
Abtauen | Automatisch |
Beschreibung
Sorgen Sie mit dem Thermo Scientific™ Forma™ LN2-Schlauch für Anwenderfreundlichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen. Dieses für die Lagerung kritischer Proben unverzichtbare System kann mit Forma Ultratiefkühlgeräten verwendet werden.
Merkmale:- Das System kann in 1 °C-Schritten bis zu -150 °C eingestellt werden.
- Das digitale Display zeigt kontinuierlich die aktuelle Temperatur im Tiefkühlgerät an.
- Anzeigelämpchen leuchten auf, wenn das System aktiv ist.
- Der Flüssigkeitsfluss wird automatisch unterbrochen, wenn die Tür bzw. der Deckel des Tiefkühlgeräts geöffnet wird.
- Das System wird von einem Akku mit Strom versorgt; Akkuladestandsanzeige leuchtet, wenn der Akku neu geladen werden muss.
- Ein zusätzliches Anzeigelämpchen leuchtet, wenn der Zylinder leer ist.
Bestellinformationen:
- Einige Modelle erfordern ein freistehendes System; andere Modelle unterstützen integrierte Systeme.
- Bei der Bestellung bitte Modell und Spannung des Tiefkühlgeräts angeben.
Lieferumfang:
Alle erforderlichen Hardwarekomponenten außer LN2-Zylinder (muss separat bestellt werden)
Spezifikation
LN2 Transferschlauch | |
-150 °C bis +1 °C | |
LN2 Vorratstank | |
Automatisch |