Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ 900 Baureihe, Ultratiefkühlschränke bis -86 °C
Probenschutz ohne Kompromisse für die Tiefkühllagerung zwischen -50 und -86 °C mit Thermo Scientific™ Forma™ -86 °C-Ultratiefkühlschränken der Serie 900.
17565.00 CHF - 21315.00 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich –50 bis –86 °C
Innentüren 4
Schrankmaterial Kaltgewalzter Stahl
Isolierung Polyurethanschaum
Einschübe 3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Aufnahmevermögen Kapazität (angloamerikanisch) No. of Doors Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Aufnahmevermögen Kapazität (angloamerikanisch) No. of Doors Preis Menge & Verfügbarkeit  
10123102
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
991
230 V 50 Hz Boxen (216) 13 cu. ft. 2 N/A N/A N/A
10317042
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
994
230 V 50 Hz Boxen (288) 17,3 cu. ft. 2 N/A N/A N/A
10737554
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
995
230 V 50 Hz Boxen (360) 23 cu. ft. 2 N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Probenschutz ohne Kompromisse für die Tiefkühllagerung zwischen -50 und -86 °C mit Thermo Scientific™ Forma™ -86 °C-Ultratiefkühlschränken der Serie 900. Als Einzel- oder Doppeltürmodell erhältlich. Diese Tiefkühlschränke gewährleisten täglichen Probenschutz und höchste Zuverlässigkeit.
Hauptmerkmale
  • Mikroprozessorsteuerung und Überwachungssystem auf Augenhöhe; alle Bedienelemente und Anzeigen sind leicht erreichbar und ablesbar.
  • Verbessert die Temperatursteuerung und hält Leistungsreserven bereit, wodurch die Temperatur der gelagerten Proben konstanter bleibt
  • Beim Doppeltürmodell können Sie häufig verwendete Proben in der oberen Kammer lagern, während Proben für die Langzeitlagerung im unteren Fach ungestört bleiben
  • Kann einhändig bedient werden: anwenderfreundlicher, ergonomischer Türgriff mit integriertem Schloss, auch für Vorhängeschlösser geeignet
  • Optionale CO2- oder LN2-Notversorgungssysteme: CO2- oder LN2-Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz
  • Optionaler Datenschreiber: Ein integrierter Datenschreiber kann bei Forma 9900 -86 °C-Modellen auf Augenhöhe eingebaut werden
Bauweise:
  • 127 mm (5 in.) dicke Isolierung aus Polyurethanschaum Verringert den Energieverbrauch und hält die Solltemperatur aufrecht
  • Die Dreipunkt-Türdichtung gewährleistet längere Haltezeiten, wenn eine Tür geöffnet wurde
  • Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl ist unempfindlich gegen Abblättern und Rostbildung
  • 25 mm-Kabeldurchführung (1 in.): Ermöglichen die Verwendung unabhängiger Sonden oder Instrumente
  • Vier Innentüren reduzieren den Verlust an Kaltluft und verkürzen so die Temperaturerholzeit nach dem Schließen der Tür
  • Lackiertes galvanisiertes Innere (optional in Edelstahl erhältlich)
  • Wassergekühlter Kondensator optional lieferbar
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Spezifikation
–50 bis –86 °C
Kaltgewalzter Stahl
3
68 kg
LED mit Drucktasten
Optional
Türschloss, Vorhängeschloss serienmäßig
RS-485, 4-20 mA, potenzialfreie Kontakte (Standard), PT100 Sonde optional
Standardbetrieb
CO2 oder LN2 optional
Inverswandler
4
Polyurethanschaum
150 lb.
Schrank
Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
Alarm, Schreiber
Tinte (7 Tage) oder optional tintenlos
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Smart-Vue kompatibel
Inverswandler
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Forma™ 900 Baureihe, Ultratiefkühlschränke bis -86 °C