Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ 900 Baureihe, Ultratiefkühlschränke bis -86 °C
Probenschutz ohne Kompromisse für die Tiefkühllagerung zwischen -50 und -86 °C mit Thermo Scientific™ Forma™ -86 °C-Ultratiefkühlschränken der Serie 900.
Marke:  Thermo Scientific™ 995
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10737554
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Probenschutz ohne Kompromisse für die Tiefkühllagerung zwischen -50 und -86 °C mit Thermo Scientific™ Forma™ -86 °C-Ultratiefkühlschränken der Serie 900. Als Einzel- oder Doppeltürmodell erhältlich. Diese Tiefkühlschränke gewährleisten täglichen Probenschutz und höchste Zuverlässigkeit.
Zuverlässige Tiefkühlschränke für den täglichen Einsatz: die Tiefkühl-Lagerschränke der Thermo Scientific Forma 900 Serie wurden für Probenschutz und höchste Zuverlässigkeit entwickelt. Die Geräte sind optional auch mit Doppeltür erhältlich. Lagern Sie häufig verwendete Proben in der oberen Kammer, Proben für die Langzeitlagerung im unteren Fach.
--Aussengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung bietet eine gleichmässige glatte Oberfläche
--12,7cm Polyurethan Schaumisolation
--Modernes Kühlsystem verbessert die Temperaturregelung und hält Leistungsreserven bereit
--Zwei 2,5cm Durchführungen für unabhängige Sonden
--Edelstahl-Innenraum mit robusten Edelstahl-Einlegeböden
--Belüftungsventil erlaubt leichtes erneutes Öffnen direkt nach dem Schliessen der Tür
--Leicht entnehmbarer, waschbarer Filter schützt den Kondensator vor Staub
--Anwenderfreundlicher, ergonomischer Türgriff mit integriertem Schloss
--Arretierbare 5cm Leichtlaufrollen
--Vier Innentüren mimimieren den Kälteverlust und verkürzen die Temperaturerholzeit nach dem Öffnen der Tür
--Mikroprozessorsteuerung mit leicht zugänglichen Bedienelementen, einfach ablesbaren Anzeigen und Überwachungssystem
--Optionale CO2- oder LN2-Notversorgungssysteme für zusätzlichen Probenschutz
Volumen: 651L
Ausführung: 2-türig
B/T/H Innen: 777/643/1308mm
B/T/H Aussen: 1036/989/1979mm
Gewicht: 408 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Specification Sheets
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Forma™ 900 Baureihe, Ultratiefkühlschränke bis -86 °C > Fassungsvermögen:23 cu ft (651,3 l), Doppeltür, fasst 360 Boxen, 230 V/50 Hz, 12 A, lackierter galvanisierter Innenraum