Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Serie 8600, -86 °C-Ultratiefkühltruhen
Lagern Sie Proben zuverlässig in den -86 °C-Tiefkühlgeräten der Serie Forma 8600. Für eine Vielzahl von Ansprüchen in vier Größen erhältlich.
12835.00 CHF - 17240.00 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich | –50 bis –86 °C |
---|---|
Schrankmaterial | Kaltgewalzter Stahl |
Isolierung | Polyurethanschaum |
Innen | Edelstahl |
Zertifizierung/Konformität | CE, cULus, FDA Klasse I, UL |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Aufnahmevermögen | Abmessungen (T x B x H) außen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Aufnahmevermögen | Abmessungen (T x B x H) außen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11386371
|
Thermo Scientific™
803CV |
230 V 50 Hz | Boxen (63) | 75.9 x 72.4 x 111.3cm (29.5 x 28.5 x 43.8 in.) | EU | N/A | ||||||
11396371
|
Thermo Scientific™
813CV |
230 V 50 Hz | Boxen (252) | 84.8 x 182.9 x 102.9cm (33.4 x 72 x 40.5 in.) | EU | N/A | ||||||
11306381
|
Thermo Scientific™
817CV |
230 V 50 Hz | Boxen (348) | 85.9 x 222.5 x 102.9cm (33.8 x 87.6 x 40.5 in.) | EU | N/A | ||||||
11316381
|
Thermo Scientific™
820CV |
230 V 50 Hz | Boxen (396) | 84.8 x 243.8 x 102.9cm (33.4 x 96 x 40.5 in.) | EU | N/A | ||||||
Beschreibung
Lagern Sie Proben zuverlässig in Thermo Scientific™ Forma -86 °C-Ultratiefkühltruhen der Serie 8600. Die für eine Vielzahl von Ansprüchen in vier Größen erhältlichen Geräte der Serie 8600 befriedigen zahlreiche Ansprüche und bieten alle Probenschutzfunktionen unserer Forma 900 und Forma 7000 Standgeräte.
Hauptmerkmale:- Zentrales Informationszentrum mit Mikroprozessorsteuerung und Überwachungssystem gewährleistet, dass alle Bedienelemente und Anzeigen leicht erreichbar und ablesbar sind—bei den 3-Kubikfuß-Modellen auf Kniehöhe.
- Verbessert die Temperatursteuerung und hält Leistungsreserven bereit, wodurch die Temperatur der gelagerten Proben konstanter bleibt.
- Polystyrol-Innendeckel reduzieren den Verlust an Kaltluft und verkürzen die Temperaturerholzeit nach dem Öffnen der Tür.
- Leicht herausnehmbarer, waschbarer Filter schützt vor Staub auf dem Kondensator, der zu einer reduzierten Kühlleistung und damit zu einem erhöhten Risiko für die Proben führen kann.
- Anwenderfreundlicher, ergonomischer Türgriff kann einhändig bedient werden.
- CO2- oder LN2-Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz
- Die 127 mm (5 Zoll) dicke eingeschäumte Polyurethan-Isolierung verringert den Energieverbrauch und hält den Temperatursollwert aufrecht
- Die Dreipunkt-Türdichtung gewährleistet eine längere Haltezeit beim Öffnen der Tür.
- Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung zum Schutz vor Lackschäden und Rost.
- 1 Zoll (25 mm) Durchführung für unpassende Sonden oder Instrumente.
- Innenraum aus Edelstahl.
Spezifikation
–50 bis –86 °C | |
Polyurethanschaum | |
CE, cULus, FDA Klasse I, UL | |
Lamellen und Rohre, Umluftkühlung | |
Forma | |
Manuell | |
Türschloss | |
RS-485, 4-20 mA, potenzialfreie Kontakte – Standard | |
Einzelne Kennung | |
Smart-Vue kompatibel | |
Inverswandler | |
R404A (1. Stufe), R508B (2. Stufe) |
Kaltgewalzter Stahl | |
Edelstahl | |
Truhe, Forma | |
LED mit Drucktasten | |
Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen. | |
Alarm, Schreiber | |
Optionaler 7-Tage-Datenschreiber | |
Standardbetrieb | |
CO2 oder LN2 optional | |
970 W | |
Hermetischer Kompressor |