Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Serie 8600, -86 °C-Ultratiefkühltruhen
Lagern Sie Proben zuverlässig in den -86 °C-Tiefkühlgeräten der Serie Forma 8600. Für eine Vielzahl von Ansprüchen in vier Größen erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ 803CV
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11386371
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Lagern Sie Proben zuverlässig in Thermo Scientific™ Forma -86 °C-Ultratiefkühltruhen der Serie 8600. Die für eine Vielzahl von Ansprüchen in vier Größen erhältlichen Geräte der Serie 8600 befriedigen zahlreiche Ansprüche und bieten alle Probenschutzfunktionen unserer Forma 900 und Forma 7000 Standgeräte.
Hauptmerkmale:
  • Zentrales Informationszentrum mit Mikroprozessorsteuerung und Überwachungssystem gewährleistet, dass alle Bedienelemente und Anzeigen leicht erreichbar und ablesbar sind—bei den 3-Kubikfuß-Modellen auf Kniehöhe.
  • Verbessert die Temperatursteuerung und hält Leistungsreserven bereit, wodurch die Temperatur der gelagerten Proben konstanter bleibt.
  • Polystyrol-Innendeckel reduzieren den Verlust an Kaltluft und verkürzen die Temperaturerholzeit nach dem Öffnen der Tür.
  • Leicht herausnehmbarer, waschbarer Filter schützt vor Staub auf dem Kondensator, der zu einer reduzierten Kühlleistung und damit zu einem erhöhten Risiko für die Proben führen kann.
  • Anwenderfreundlicher, ergonomischer Türgriff kann einhändig bedient werden.
  • CO2- oder LN2-Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz
Bauweise:
  • Die 127 mm (5 Zoll) dicke eingeschäumte Polyurethan-Isolierung verringert den Energieverbrauch und hält den Temperatursollwert aufrecht
  • Die Dreipunkt-Türdichtung gewährleistet eine längere Haltezeit beim Öffnen der Tür.
  • Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung zum Schutz vor Lackschäden und Rost.
  • 1 Zoll (25 mm) Durchführung für unpassende Sonden oder Instrumente.
  • Innenraum aus Edelstahl.
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Forma™ Serie 8600, -86 °C-Ultratiefkühltruhen > Fassungsvermögen:84,9 l (3 Kubikfuß); 230 V/50 Hz; 5,4 A