Learn More
Buerkle™ Pinzette Edelstahl spitz, abgewinkelte Form
Die Pinzette Edelstahl spitz, abgewinkelte Form ermöglicht ein genaues Arbeiten im Labor. Die abgewinkelte Laborpinzette ist für den Einsatz in den Bereichen Chemie, Pharmazie, Kosmetik und Food & Beverage geeignet.
5.35 CHF - 7.50 CHF
Spezifikation
Anzahl pro Packung | 1 |
---|---|
Material | Edelstahl (1.4301) |
Produkttyp | Forceps |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Typ | Pinzette |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16379551
|
Buerkle™
5386-0100 |
105 mm |
5.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16389551
|
Buerkle™
5386-0102 |
130 mm |
6.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16399551
|
Buerkle™
5386-0104 |
160 mm |
7.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl V2A (1.4301)
- Mit den spitzen, geriffelten Enden lassen sich empfindliche Materialien, Gewebe oder Proben zuverlässig verarbeiten
- Für einen rutschfesten Halt der Edelstahlpinzette sorgen Riffelungen am Griff
- Für den Einsatz in den Bereichen Chemie, Pharmazie, Kosmetik und Food & Beverage geeignet
Spezifikation
1 | |
Forceps | |
Pinzette |
Edelstahl (1.4301) | |
Lebensmittel | |
Standard |