Learn More
Buerkle™ Pinzette Edelstahl spitz, abgewinkelte Form
Die Pinzette Edelstahl spitz, abgewinkelte Form ermöglicht ein genaues Arbeiten im Labor. Die abgewinkelte Laborpinzette ist für den Einsatz in den Bereichen Chemie, Pharmazie, Kosmetik und Food & Beverage geeignet.
Marke:  Buerkle™ 5386-0100
5.08 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16379551
  • 5.35 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl V2A (1.4301)
  • Mit den spitzen, geriffelten Enden lassen sich empfindliche Materialien, Gewebe oder Proben zuverlässig verarbeiten
  • Für einen rutschfesten Halt der Edelstahlpinzette sorgen Riffelungen am Griff
  • Für den Einsatz in den Bereichen Chemie, Pharmazie, Kosmetik und Food & Beverage geeignet
Spezifikation
Spezifikation
spitz, abgewinkelte Form
4.13 in.
105 mm
Lebensmittel
Standard
1
Edelstahl (1.4301)
Forceps
Pinzette
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Buerkle™ Pinzette Edelstahl spitz, abgewinkelte Form > Länge:105 mm