Learn More
Heathrow Scientific™ Einweg-Pinzetten
GREENER_CHOICE
Mit gutem Grip durch geriffelte Griffe und gezackte Spitzen. Die Heathrow Scientific™ Einweg-Pinzette besteht aus haltbarem Kunststoff.
Marke:  Heathrow Scientific™ HS15998C
Artikelnummer. 12317549
  • 1735.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Geriffelte Griffe
  • Gezackte Spitzen
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
Gerade
4,4 Zoll
111 mm
6 Pk.
Einwegprodukt
Gezackte Spitzen
Kunststoff
Pinzette
Geriffelte Griffe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Einweg-Pinzetten > Length: 11.1 cm