Learn More
Buerkle™ Weiße Einwegpinzetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Einwegpinzetten eignen sich ideal zum Greifen, Anheben und Bewegen kleiner Gegenstände wie feines Gewebe oder feste Proben.
Marke:  Buerkle™ 5378-0042
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16525210
  • 56.40 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Die geriffelten Griffe gewährleisten eine optimale und sichere Handhabung sowie präzise Arbeit
  • Die leichte Kunststoffpinzette für den einmaligen Gebrauch ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
  • Die im Reinraum hergestellten Laborassistenten erfüllen die höchsten Standards und verhindern Kreuzkontaminationen oder Verunreinigungen in der zu untersuchenden Probe
  • Die Laborpinzetten eignen sich für chemische, pharmazeutische oder kosmetische Anwendungen sowie für die Lebensmittelindustrie und wissenschaftliche Anwendungen
  • Sterile Pinzetten sind einzeln verpackt.
  • Zum einmaligen Gebrauch
  • Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
  • Spitz/abgewinkelte Spitze: Die Einwegpinzetten haben feine, glatte, gebogene Greifspitzen. Mit den spitzen Enden können verschiedene Materialien zuverlässig gehalten und verarbeitet werden
  • Spitzes Ende: Die anatomische Pinzette hat eine gerade Spitze, die innen geriffelt ist. So können empfindliche Materialien zuverlässig gefasst werden
  • Breite Spitze: Die Einwegpinzetten haben Enden mit einer breiten Spitze. Die breite Spitze ist glatt und stumpf. Sie verhindert, dass das Material beschädigt wird, wenn es gegriffen wird
Spezifikation
Spezifikation
Breit
5,12 in.
130 mm
Unsteril
100 (large pack)
Polystyrol
Pinzette
Standard
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer251722 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/04/2025 Catalog Number5378-0042
Chargennummer240526 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/02/2024 Catalog Number5378-0042
Chargennummer224105 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/10/2022 Catalog Number5378-0042
Chargennummer212970 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2022 Catalog Number5378-0042
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Weiße Einwegpinzetten > Nicht steril; Spitzenausführung: Breit