Learn More
Hartmann Larochette™ Foliodress™ OP-Masken aus Vliesstoff
Hochwertige chirurgische Masken aus hypoallergenen Vliesstoffen. Die Hartmann Larochette™ Foliodress™ chirurgischen Gesichtsmasken aus Vlies sind ideal für den einmaligen Einsatz in chirurgischen Bereichen, auf Isolierungsstationen und auf der Intensivstation.
17.08 CHF - 287.00 CHF
Spezifikation
Sterilität | Unsteril |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | EN 14683:2014 Typ II oder Typ II-R. |
Bauweise | Vlies |
Einwegprodukt | Ja |
Filtereffizienz | Bakterien |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11730104
|
Hartmann Larochette™
992537 |
Blau | N/A | |||||||
11720104
|
Hartmann Larochette™
9921431 |
Grün |
287.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hochwertige chirurgische Gesichtsmasken nach EN 14683:2014 Typ II oder Typ II-R.
- Hypoallergene Vliesstoffe, frei von natürlichem Gummilatex.
- Hohe Filtrationsleistung und komfortable Atembeständigkeit
- Lange integrierte Nasenleiste.
- Duftstofffrei
- Langlebig.
Spezifikation
Unsteril | |
Vlies | |
Bakterien |
EN 14683:2014 Typ II oder Typ II-R. | |
Ja | |
Für Einmalgebrauch in allen chirurgischen Bereichen sowie auf Isolierungsstationen und Intensivstationen. |