Learn More
Hartmann Larochette™ Foliodress™ OP-Masken aus Vliesstoff
Hochwertige chirurgische Masken aus hypoallergenen Vliesstoffen. Die Hartmann Larochette™ Foliodress™ chirurgischen Gesichtsmasken aus Vlies sind ideal für den einmaligen Einsatz in chirurgischen Bereichen, auf Isolierungsstationen und auf der Intensivstation.
Marke: Hartmann Larochette™ 992537
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige chirurgische Gesichtsmasken nach EN : 14683:2014 Typ II oder Typ II-R.
- Hypoallergene Vliesstoffe, frei von natürlichem Gummilatex.
- Hohe Filtrationsleistung und komfortable Atembeständigkeit
- Lange integrierte Nasenleiste.
- Duftstofffrei
- Langlebig.
Spezifikation
Gesichtsmaske | |
Unsteril | |
Vlies | |
Bakterien |
Blau | |
EN 14683:2014 Typ II oder Typ II-R. | |
Ja | |
Für Einmalgebrauch in allen chirurgischen Bereichen sowie auf Isolierungsstationen und Intensivstationen. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hartmann Larochette™ Foliodress™ OP-Masken aus Vliesstoff > Farbe: Blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur