Learn More
OHAUS™ Reagenzglasgestell, Schaum
OHAUS™ Schaumstoff-Teströhrchengestell für sicheren Halt der Röhrchen.
38.25 CHF - 57.95 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reagenzglasgestell |
---|---|
Material | Schaumstoff |
Abmessungen (L x B) | 140 x 241 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15702659
|
OHAUS™
30400238 |
Grau | 10 mm-Röhrchen |
43.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15712659
|
OHAUS™
30400239 |
Blau | 12 mm-Röhrchen |
38.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15722659
|
OHAUS™
30400240 |
Gelb | 13 mm-Röhrchen |
44.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15732659
|
OHAUS™
30400241 |
Grün | 16 mm-Röhrchen |
57.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15752659
|
OHAUS™
30400243 |
Weiß | 25 mm-Röhrchen |
49.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15742659
|
OHAUS™
30400242 |
Rot | 15 x 50-ml-Röhrchen |
50.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Aus Schaumstoff
- Zur Verwendung mit Röhrchen verschiedener Größen
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Schaumstoff | |
140 x 241 mm |