Learn More
OHAUS™ Reagenzglasgestell, Schaum
OHAUS™ Schaumstoff-Teströhrchengestell für sicheren Halt der Röhrchen.
Marke: OHAUS™ 30400241
54.99 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- Aus Schaumstoff
- Zur Verwendung mit Röhrchen verschiedener Größen
Spezifikation
16 mm-Röhrchen | |
Reagenzglasgestell | |
140 x 241 mm | |
16 mm-Röhrchengestell (Grün) |
16 mm | |
Schaumstoff | |
Grün | |
50 |