Learn More
OHAUS™ Reagenzglasgestell, Schaum
OHAUS™ Schaumstoff-Teströhrchengestell für sicheren Halt der Röhrchen.
Marke:  OHAUS™ 30400239
36.34 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.90000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15712659
  • 38.25 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Schaumstoff
  • Zur Verwendung mit Röhrchen verschiedener Größen
Spezifikation
Spezifikation
12 mm-Röhrchen
Reagenzglasgestell
140 x 241 mm
12 mm-Röhrchengestell, Blau
12 mm
Schaumstoff
Blau
50