Learn More
Cytiva FluoroTrans™ W-PVDF-Transfermembran
Die FluoroTrans W-Membran ist für Western-Transferanwendungen optimiert.
191.00 CHF - 590.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Unsteril |
---|---|
Material | FluoroTrans PVDF |
Porengröße | 0.2 μm |
Dicke | 127 μm |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17104721
|
Cytiva
BSP0159 |
20 x 20 cm |
417.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17114721
|
Cytiva
BSP0161 |
26 cm x 3,3 m |
590.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17184711
|
Cytiva
BSP0157 |
10 x 15 cm |
266.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17194711
|
Cytiva
BSP0158 |
7 x 9 cm |
191.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Diese Membran ermöglicht den Nachweis empfindlicher Proteine mit niedrigem Hintergrund und sehr geringer Proteindurchdringung
- Die FluoroTrans W-Membran ist mit allen Gesamtproteinfarbstoffen und Immundetektionsmethoden kompatibel
Spezifikation
Unsteril | |
FluoroTrans PVDF | |
0.2 μm | |
127 μm |