Learn More
Cytiva FluoroTrans™ W-PVDF-Transfermembran
Die FluoroTrans W-Membran ist für Western-Transferanwendungen optimiert.
Marke: Cytiva BSP0159
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Diese Membran ermöglicht den Nachweis empfindlicher Proteine mit niedrigem Hintergrund und sehr geringer Proteindurchdringung
- Die FluoroTrans W-Membran ist mit allen Gesamtproteinfarbstoffen und Immundetektionsmethoden kompatibel
Spezifikation
Bögen | |
FluoroTrans PVDF | |
20 x 20 cm |
Unsteril | |
0.2 μm | |
127 μm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva FluoroTrans™ W-PVDF-Transfermembran > Blätter 20 x 20 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur