Learn More
Cytiva Probenschleifen aus Fluorethenpropen
Passende Probenschleifen aus FEP-Schläuchen. Cytiva Probenschleifen werden mit Dichtkegeln und Verbindungsstücken geliefert.
Marke:  Cytiva 18-1161-24
239.40 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11340042
  • 252.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Schlauchinnendurchmesser 1.6 mm (0.063 in.) Außendurchmesser 1/8 in. mit Muttern 5/16 in., männlich und Dichtkegeln
  • 2 Union UNF 5/16 in., weiblich 1/16 in., männlich mit Probenschleife
  • Fluoroethenepropen (FEP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Probenschleifen aus Fluorethenpropen > Volumen:10 ml