Learn More
Fisherbrand™ Trägerplatte
Sicherer Halt für Teströhrchen und Fläschchen. Velp Scientifica™ Trägerplatten sind kompatibel mit Velp Scientifica Vortexmischern.
Marke:  Fisherbrand™ A00000016
16.75 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11702593
  • 19.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weicher Schaumstoff oder Gummi zur Vermeidung von Brüchen
  • Farbe: schwarz
  • Erhältlich in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
Trägerplatte
50 mm
Vortexmischer Classic
Gummi
Trägerplatte, 50 mm Durchmesser
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Trägerplatte > Außendurchmesser: 50 mm