Learn More
Falcon™ 24- und 96-Multiwell FluoroBlok™ Zellkultureinsätze und Begleitplatten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Blocklichtübertragung vereinfacht den Nachweis von migrierenden fluoreszierend markierten Zellen. Falcon™ FlouroBlok™ Durchlässige Träger mit 24-Well-Platten sind mit einer einzigartigen, lichtdichten PET-Membran ausgestattet. Muss mit Falcon™ 24-Well-Zubehörplatte verwendet werden.
182.22 CHF - 502.90 CHF
Spezifikation
Sterilität Steril
Wellanzahl 24
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Typ Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10375911
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Falcon™
351151
Multi-Well-Einsatzsystem 3 μm
470.00 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10365961
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
351152
Multi-Well-Einsatzsystem 8 μm
470.00 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10132371
Unterlagen ansehen
Falcon™
351150
Zellkultur-Einsatz 1 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10459412
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
353504
Multi-Well-Einsatzsystem Nicht zutreffend
182.22 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die gefärbte mikroporöse ET-Membran blockiert effizient die Lichtdurchlässigkeit im Bereich von 400 bis 700 nm
  • Fluoreszierend markierte Zellen in der oberen Kammer des Einsatzes werden durch die Corning™ FluoroBlok™ Membran unsichtbar gemacht
  • Migrierte Zellen sind nicht mehr von der Lichtquelle abgeschirmt und können mit einem Fluoreszenzplattenleser oder einem inversen Fluoreszenzmikroskop leicht erkannt werden
  • Bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.
Anwendungen
  • Untersuchen Sie ein breites Spektrum an Zelltypen und Aktivitäten wie:
  • Entzündungen mit neutrophilen Granulozyten, Messung der transepithelialen und transendothelialen Migration, Analyse der Blut--Hirn-Schranke, dendritische Zellen und Makrophagen
  • Pfade für die Stammzelldifferenzierung
  • Screening auf populationsspezifische neuronale Motogene
  • Migration von normalen, transformierten und transfizierten Zellen
  • Chemoinvasion-Assays, Arzneimittelforschung
HINWEIS: Einzelne Einsätze müssen mit Falcon Begleitplatten für Zellkultureinsätze verwendet werden, um die Einsätze in den Wells richtig zu positionieren.  Diese Platten passen genau auf den Corning FluoroBlok 24-Multiwell Einsatz. Die Corning FluoroBlok 96-Multiwell Einsätze verwenden die mitgelieferten quadratischen Aufnahmeplatten. Diese Platten müssen für die Durchführung des Assays, die Markierung und das Lesen von Proben verwendet werden, um zuverlässige Assay-Ergebnisse zu erzielen.
Spezifikation
Spezifikation
Steril
24
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ 24- und 96-Multiwell FluoroBlok™ Zellkultureinsätze und Begleitplatten