Learn More
Fluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10733671
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10733671 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10733671
Marke: Thermo Scientific Acros 119341000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 462-06-6 | C6H5F | 96.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 462-06-6
Summenformel C6H5F
Molekulargewicht (g/mol) 96.10
MDL-Nummer MFCD00000280
InChI-Schlüssel PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, fluoro, monofluorobenzene, phenyl fluoride, fluorbenzol, fluoro-benzene, 4-fluorobenzene, unii-g3tsz68k12, fluoranylbenzene, fluorobenzenes, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10008
ChEBI CHEBI:5115
IUPAC-Name Fluorbenzol
SMILES FC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorobenzene
Schmelzpunkt -42.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 85.0°C
Flammpunkt −15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5F
Brechungsindex 1.4643 to 1.4663
Menge 100 g
Beilstein 05,IV,632
Merck Index 15,4201
Relative Dichte 1.02
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and water
Formelmasse 96.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number119345000,119341000,119340025
ChargennummerA0463193 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog Number119345000,119341000,119340025
ChargennummerA0459466 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2024 Catalog Number119345000,119341000,119340025
ChargennummerA0451579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number119345000,119341000,119340025
ChargennummerA0398672 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number119345000,119341000,119340025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Fluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >