Learn More
Fluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Fluorobenzene is used as a reagent for plastic or resin polymers. It acts as a solvent for highly reactive species. On fluorination of fluorobenzene it gives 1,2-difluorobenzene. It is also used as a material in making medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Fluorobenzene wird als Reagenz für Kunststoff- oder Harzpolymere verwendet. Es dient als Lösungsmittel für hochreaktive Spezies. Bei der Fluorierung von Fluorobenzol ergibt es 1,2-Difluorobenzol. Es wird auch als Material für die Herstellung von Medizin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Wärme- und lichtempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fluorobenzene |
Schmelzpunkt | -42°C |
Dichte | 1.025 |
Siedepunkt | 84°C to 85°C |
Flammpunkt | −15°C (−5°F) |
Geruch | Aromatic |
Brechungsindex | 1.466 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN2387 |
Beilstein | 1236623 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10250529 | Analysenzertifikat | 18/04/2024 | A14384.22,A14384.30,A14384.0B |
10240812 | Analysenzertifikat | 06/12/2022 | A14384.30,A14384.0B |
10243635 | Analysenzertifikat | 22/09/2022 | A14384.30,A14384.0B |
10164337 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14384.30,A14384.0B |
GBFA028897 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14384.30,A14384.0B |
Sicherheit und Handhabung
- Fluorobenzene
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Fluorobenzene