Learn More
Thermo Scientific™ Fluoro-Max grüne und rote trockene fluoreszierende Partikel
Thermo Scientific trockene fluoreszierende Polymer-Mikrosphären sind Suspensionen aus innen gefärbten Mikrosphären und gewährleisten helle, kontrastreiche Farben.
298.00 CHF - 1175.00 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff | Kann geringe Mengen Detergen enthalten |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen. |
Inhalt | Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären |
Material | Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) |
Produkttyp | Fluoreszierende Partikel |
Produktcode | Marke | Nenndurchmesser (metrisch) | Menge | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Nenndurchmesser (metrisch) | Menge | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11865042
|
Thermo Scientific™
35-10B |
80 μm | 5 g | Grün |
1105.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11885042
|
Thermo Scientific™
35-11B |
100 μm | 5 g | Grün |
1105.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11805052
|
Thermo Scientific™
35-12B |
120 μm | 5 g | Grün |
1105.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11815052
|
Thermo Scientific™
35-13 |
140 μm | 1 g | Grün |
298.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11825052
|
Thermo Scientific™
35-13B |
140 μm | 5 g | Grün |
1105.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11835052
|
Thermo Scientific™
35-14 |
160 μm | 1 g | Grün |
298.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11845052
|
Thermo Scientific™
35-14B |
160 μm | 5 g | Grün |
1105.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11855052
|
Thermo Scientific™
35-2 |
5 μm | 1 g | Grün |
298.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11865052
|
Thermo Scientific™
35-2B |
5 μm | 5 g | Grün |
1105.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11875052
|
Thermo Scientific™
35-3 |
10 μm | 1 g | Grün |
298.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11885052
|
Thermo Scientific™
35-3B |
10 μm | 5 g | Grün |
1175.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11895052
|
Thermo Scientific™
35-4 |
15 μm | 1 g | Grün |
298.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11805062
|
Thermo Scientific™
35-4B |
15 μm | 5 g | Grün |
1105.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11825062
|
Thermo Scientific™
35-5B |
25 μm | 5 g | Grün |
1105.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11835062
|
Thermo Scientific™
35-6 |
30 μm | 1 g | Grün |
298.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11845062
|
Thermo Scientific™
35-6B |
30 μm | 5 g | Grün |
1105.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11855062
|
Thermo Scientific™
35-7 |
40 μm | 1 g | Grün |
316.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11865062
|
Thermo Scientific™
35-7B |
40 μm | 5 g | Grün |
1105.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11875062
|
Thermo Scientific™
35-8 |
50 μm | 1 g | Grün |
298.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11885062
|
Thermo Scientific™
35-8B |
50 μm | 5 g | Grün |
1105.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11895062
|
Thermo Scientific™
35-9 |
70 μm | 1 g | Grün |
298.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11805072
|
Thermo Scientific™
35-9B |
70 μm | 5 g | Grün |
1105.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11835072
|
Thermo Scientific™
36-11 |
100 μm | 1 g | Rot |
298.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11845072
|
Thermo Scientific™
36-11B |
100 μm | 5 g | Rot |
1105.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11865072
|
Thermo Scientific™
36-2B |
5 μm | 5 g | Rot |
1105.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11885072
|
Thermo Scientific™
36-3B |
10 μm | 5 g | Rot |
1105.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11805082
|
Thermo Scientific™
36-4B |
15 μm | 5 g | Rot |
1105.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11815082
|
Thermo Scientific™
36-5 |
25 μm | 1 g | Rot |
298.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11825082
|
Thermo Scientific™
36-5B |
25 μm | 5 g | Rot |
1105.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11835082
|
Thermo Scientific™
36-6 |
30 μm | 1 g | Rot |
298.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11845082
|
Thermo Scientific™
36-6B |
30 μm | 5 g | Rot |
1105.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11895042
|
Thermo Scientific™
35-12 |
120 μm | 1 g | Grün |
298.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11875042
|
Thermo Scientific™
35-11 |
100 μm | 1 g | Grün |
298.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11855042
|
Thermo Scientific™
35-10 |
80 μm | 1 g | Grün |
298.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11895072
|
Thermo Scientific™
36-4 |
15 μm | 1 g | Rot |
298.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11875072
|
Thermo Scientific™
36-3 |
10 μm | 1 g | Rot |
298.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11815062
|
Thermo Scientific™
35-5 |
25 μm | 1 g | Grün |
298.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11855072
|
Thermo Scientific™
36-2 |
5 μm | 1 g | Rot |
298.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
Descrizione
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max grünen und roten trockenen, fluoreszierenden Partikeln, Polymer-Partikel, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben liefern.
Diese Fluoro-Max grünen und roten trockenen, fluoreszierenden Partikel sind aus Polystyrol gefertigt und haben eine Dichte von 1,05 g/cm3 und bei 589 nm (25 °C) einen Brechungsindex von 1,59. Diese Partikel lassen sich mit einem Epifluoreszenz-Mikroskop, Konfokalmikroskop, Fluorometer, Fluoreszenz-Spektralphotometer oder für Fluoreszenz aktivierten Zellensortierer nachweisen. Außerdem lassen sie sich per Mineralleuchte oder Schwarzlicht (UV) nachweisen.Hinweis:
Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und nur für Referenzzwecke geeignet. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe hängen ab von ihrer jeweiligen Konzentration und ihrer physischen Umgebung. Die exakten Maximalwerte für Anregung und Emission können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.
Empfohlen für:
- Filterprüfung
- Durchflusskontrolle
- Biologische Forschung
Specifica
Kann geringe Mengen Detergen enthalten | |
Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären | |
Fluoreszierende Partikel | |
1.05g/cm ³ | |
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. |
Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen. | |
Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) | |
Paketeinleger | |
1,59 bei 589 nm (25 °C) |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.