Learn More
Thermo Scientific™ Fluoro-Max grüne und rote trockene fluoreszierende Partikel
Thermo Scientific trockene fluoreszierende Polymer-Mikrosphären sind Suspensionen aus innen gefärbten Mikrosphären und gewährleisten helle, kontrastreiche Farben.
Marke:  Thermo Scientific™ 35-11B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11885042
  • 1105.00 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab: 12-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max grünen und roten trockenen, fluoreszierenden Partikeln, Polymer-Partikel, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben liefern.
Diese Fluoro-Max Green und Red Dry Fluorescent Particles werden aus Polystyrol gefertigt und haben eine Dichte von 1,05 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm (25 °C). Sie lassen sich mit einem epifluoreszierenden Mikroskop, Konfokalmikroskop, Fluorometer, fluoreszierenden Spektrophotometer oder Fluoreszenz-aktivierten Zellensortierer nachweisen. Zusätzlich lassen sie sich per Mineralleuchte oder Schwarzlicht (UV) nachweisen.
Hinweis:
Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und dienen nur zu Referenzzwecken. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe hängen ab von ihrer jeweiligen Konzentration und ihrer physischen Umgebung. Die exakten Maximalwerte für Anregung und Emission können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.
Empfohlen für:
  • Filterprüfung
  • Durchflusskontrolle
  • Biologische Forschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kann geringe Mengen Detergen enthalten
Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären
Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
Firefli fluoreszierendes Grün (468/508 nm)
1,81 x 106/Gramm
5 g
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
100 μm
100 μm
Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen.
Grün
Fluoreszierende Partikel
Paketeinleger
1.05g/cm ³
1,59 bei 589 nm (25 °C)
<7%
100 μm
Dokumentation
Specification Sheets
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Fluoro-Max grüne und rote trockene fluoreszierende Partikel > Fluoreszierendes Grün; 100 μm; 5 g