Learn More
Brady™ Untergestelle
Floor Stand designed to warn for hazardous areas, putting valuable safety information directly at the point of need.
Marke:  Brady™ 241941
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11712005
  • 90.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
  • These floor signs are manufactured from polyester, with a clear matt anti-slip laminate to prevent falling accidents while protecting the graphics underneath.
Spezifikation
Spezifikation
HEAVY DUTY FLOORSTAND ENTREE INTERDIT
25.98 in.
Rectangle
Floor Stand
ENTREE INTERDITE
660 mm
Black, Red on White
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Untergestelle > Floor Stand; Display Text: Limited Area