Learn More
Brady™ X10 PHOTOLUM FLOOR ARROW
Langnachleuchtende Pfeile, selbstklebend
Marke: Brady™ 251920
Beschreibung
- Anti-Rutsch-Produkte
- Langnachleuchtende Pfeile, selbstklebend
Spezifikation
Photoluminescent arrow with anti-skid top | |
Pfeil für die Wegmarkierung | |
175 mm | |
4.33 in. | |
Selbstklebend | |
Aluminium |
175 x 110 mm | |
6.89 in. | |
Je 1 | |
110,00 mm | |
Photolumineszierend, Grün | |
Rutschfester Bodenmarkierungs-Pfeil |