Learn More
BRAND™ Flex. Dosierschlauch, PTFE, für seripettor für 10 ml, gewendelt, L. 600 mm
Das PTFE-Dosierrohr ist spiralförmig mit einer Länge von 800 mm. Zur Verwendung mit seripettor™-Flaschenaufsatzspendern.
118.00 CHF - 127.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Flexible Dosierkanüle
Material PTFE
Enthält Sicherheitsgriff
Länge (metrisch) 800 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10191671
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
704522
2 und 10 ml Seripettor™ und Seripettor™ Pro Flaschenaufsatzspender
118.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10745774
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
704523
25 ml Seripettor™ und Seripettor™ Pro Flaschenaufsatzspender
127.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dosierschlauch aus PTFE, spiralförmig
  • Länge: 800 mm
  • Mit Sicherheitsgriff
  • Nicht für Peroxid geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Flexible Dosierkanüle
PTFE
Sicherheitsgriff
800 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Flex. Dosierschlauch, PTFE, für seripettor für 10 ml, gewendelt, L. 600 mm