Learn More
BRAND™ Flex. Dosierschlauch, PTFE, für seripettor für 10 ml, gewendelt, L. 600 mm
Das PTFE-Dosierrohr ist spiralförmig mit einer Länge von 800 mm. Zur Verwendung mit seripettor™-Flaschenaufsatzspendern.
Marke: BRAND™
84.82 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dosierschlauch aus PTFE, spiralförmig
- Länge: 800 mm
- Mit Sicherheitsgriff
- Nicht für Peroxid geeignet
Spezifikation
Flexible Dosierkanüle | |
2 und 10 ml Seripettor™ und Seripettor™ Pro Flaschenaufsatzspender | |
31.49 Zoll |
PTFE | |
Sicherheitsgriff | |
800 mm |
Product information
DateigrößeVersion: 318.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Flex. Dosierschlauch, PTFE, für seripettor für 10 ml, gewendelt, L. 600 mm > Flexible Dosierkanüle; Länge: 800 mm, 2 ml und 10 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur