Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ FLEX-COLUMNS™ kostengünstige Chromatographiesäulen
FLEX-COLUMNS™ sind kostengünstig und einfach zu bedienen. Kurze Säulen werden in der Regel für die Ionenaustauschchromatographie, die Probenentsalzung und Halb-Einweganwendungen verwendet. Lange Säulen eignen sich ideal für die Gelfiltration und Adsorptionschromatographie.
Marke:  DWK Life Sciences 420401-2530
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12903361
  • 181.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Reservoirs aus durchsichtigem Polypropylen und Säulenauslässe fest mit einem Fass aus Borosilikatglas verbunden, mit abnehmbaren Polypropylen-Kappen
  • Lagerhalterungen aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) mit einer Porosität von 20 mm in den Säulenausgängen
  • Die Schlauchanschlüsse an den Säulen sind Luer-Lock-Stecker
  • Vielfältige Adapter, Ventile und Fittings sind als Zubehör für einfache und vielseitige Schlauchverbindungen erhältlich
  • Erhältlich in 30 verschiedenen Größen mit Standardinnendurchmessern 0.7, 1.0, 1.5 und 2.5 cm und Längen von4 bis 170 cm
  • Der maximale Druck beträgt 1.0 bar (14.7 psi, 1.0 atm, 0.1 MPa)
  • Temperaturbereich von 0 bis 50 °C
  • Zu sterilisieren mit 2N NaOH oder 100 % Ethanol
  • Autoklavieren nicht empfohlen
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
  • Hinweis: Endstücke und Lagerhalterungen sind bei FLEX-Säulen NICHT austauschbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1
Chromatographiesäule
147 ml
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ FLEX-COLUMNS™ kostengünstige Chromatographiesäulen > 147 ml max. Volumen, 30 cm Länge, 2.5 cm ID, 0 bis 50 Grad Celcius, 1/Karton