Learn More
Thermo Scientific™ Flache PCR-Kappen, Streifen mit 12 Stück
Gewölbte Deckelstreifen für PCR-Anwendungen zur Verwendung mit Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten und Streifenröhrchen.
81.75 CHF - 160.00 CHF
Spezifikation
Farbe | natürlich |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12109840
|
Thermo Scientific™
AB0851 |
natürlich | PCR-Platten-Deckelstreifen |
160.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12154681
|
Thermo Scientific™
AB0850 |
natürlich | Flache Kappe, Streifen mit 12 Verschlusskappen |
81.75 CHF
80 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Stellen Sie mit den präzise geformten Thermo Scientific™ PCR-Platten-Deckelstreifen sicher, dass alle PCR-Streifenröhrchen und 96-Well-PCR-Platten ordnungsgemäß abgedichtet sind.
Überblick
- Geeignet für den Einsatz mit allen 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Röhrchenstreifen und Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil
- Große Endlaschen zum Abziehen der Streifen (nur 12 Streifen)
Spezifikation
natürlich | |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
Polypropylen |