Learn More
Thermo Scientific™ Flache PCR-Kappen, Streifen mit 12 Stück
Gewölbte Deckelstreifen für PCR-Anwendungen zur Verwendung mit Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten und Streifenröhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ AB0851
70.84 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
106.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Stellen Sie mit den präzise geformten Thermo Scientific™ PCR-Platten-Deckelstreifen sicher, dass alle PCR-Streifenröhrchen und 96-Well-PCR-Platten ordnungsgemäß abgedichtet sind.
PCR-Flachdeckelstreifen sind mit 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Streifenröhrchen und Streifenröhrchen mit niedrigem Profil kompatibel. Die 12er-Streifen verfügen über große Endlaschen zum einfachen Entfernen der Streifen.
Besondere Merkmale:
- Geeignet für den Einsatz mit allen 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Röhrchenstreifen und Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil
- Große Endlaschen zum Abziehen der Streifen (nur 12 Streifen)
Zertifikate:
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
Spezifikation
natürlich | |
Polypropylen | |
25 Packungen mit je 8 Stück | |
200 Streifenkappen | |
PCR-Platten-Deckelstreifen | |
96-Well-Platte |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
12 | |
Thermocycler | |
Thermocycler | |
Ja |