Learn More
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polystyrol mit flachem Boden
Dank der hohen Transparenz optimal für optische Messungen
635.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 35 ml |
Länge (metrisch) | 56 mm |
Material | Polystyrol |
Durchmesser (metrisch) | 31 mm |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10577061
|
Greiner Bio-One
214111 |
Mit weißem LDPE-Stopfen aus mehreren Scheiben | N/A | ||||||
Beschreibung
- Volumen: 35 ml
- Durchsichtiges Röhrchen
- Durchm. x Höhe: 31 x 56 mm
- Erhältlich mit oder ohne weißem Multi-Disk-Stopper aus LDPE
Spezifikation
Klar | |
56 mm | |
31 mm |
35 ml | |
Polystyrol | |
Reagenzgläser |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polystyrol mit flachem Boden