Learn More
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polystyrol mit flachem Boden
Dank der hohen Transparenz optimal für optische Messungen
Marke:  Greiner Bio-One 214111
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10577061
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Volumen: 35 ml
  • Durchsichtiges Röhrchen
  • Durchm. x Höhe: 31 x 56 mm
  • Erhältlich mit oder ohne weißem Multi-Disk-Stopper aus LDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
White
Klar
56 mm
Mit weißem LDPE-Stopfen aus mehreren Scheiben
Stopper
LDPE
35 ml
Polystyrol
31 mm
Reagenzgläser
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polystyrol mit flachem Boden > Mit weißen LDPE-Stopfen aus mehreren Scheiben