Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex C18
FlashPure EcoFlex Kassetten wurden für optimierten Gegendruck und ein optimales Preis- und Leistungsverhalten entwickelt. C18-funktionalisiertes Kieselgel ist ideal für Peptide und unpolare Verbindungen in einer wässrigen mobilen Phase.
Marke:  BUCHI 140000048
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16330166
  • 186.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Äußerst kostengünstige Lösung ohne Qualitätseinbußen für Standardtrennungen
  • Große Auswahl an Kassettengrößen von 4 g bis 5.000 g
  • Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.
  • Silika eignet sich ideal für Basisanwendungen und polare Verbindungen mit organischen Lösungsmitteln.
  • Amino-funktionalisiertes Silika bietet bessere Peakformen mit polaren und basischen Verbindungen und eignet sich ideal für Kohlenhydrate.
  • C18-funktionalisiertes Silika eignet sich ideal für Peptide und unpolare Verbindungen in einer wässrigen mobilen Phase.
  • Diol-funktionalisiertes Silika bietet eine alternative Selektivität für eine Vielzahl von Polaritätstypen und eignet sich ideal für Lipide
  • Neutrales Aluminiumoxid eignet sich ideal für Aldehyde, Ketone und Ester
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
5 Pc.
4 g
Unpolare Verbindungen, ideal für Peptide
C18
40 bis 60 μm
C18
Jedes Flash-System
Name des Produkts
BUCHI FlashPure EcoFlex C18 > FlashPure EcoFlex; Stationary Phase: C18; Size: 4g; Quantity: 5 pcs