Learn More
Flammpunkt-Standard – Cleveland Open Cup, ASTM D 92 (Nennwert: 148 °C), Paragon Scientific™
Speziell für die Verwendung in regelmäßigen Leistungskontrollen von Geräten entwickelt. Einzeln verpackt in 3 x 80-l-Single-Shot-Flaschen für höchste Probenintegrität. Wird in der Regel bei der Analyse von Erdölprodukten mit Flammpunkten über 79 °C (175 °F) und unter 400 °C (752 °F) verwendet
Marke: Paragon Scientific FP-COC-3
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- In 3 x 80 ml-Flaschen verpackt
- Eine Flasche pro Test gewährleistet null Kontamination/hohen Verlust flüchtiger Bestandteile
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Lieferung mit MSDS.
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 12 Monate haltbar
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
3 x 80 mL |
Sicherheit und Handhabung
- X3 80ML FP-COC-3 Cleveland Open Cup Flash Point St
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Dec-1-ene, dimers, hydrogenated
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.