Learn More
Paragon Scientific™ Referenzmaterial mit Flash-Point-Zertifizierung
Dies sind zertifizierte Referenzmaterialien, die durch eine methodenspezifische Multilaborstudie gemäß ASTM D92 gekennzeichnet sind. Diese Materialien eignen sich für die Überprüfung der Leistung eines Geräts und/oder Verfahrens gemäß dieser Norm.
Marke:  Paragon Scientific™ CRMU-COC-MID
Artikelnummer. 15862517
  • 325.00 CHF / 3 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziertes Referenzmaterial für jährliche Prüfungen gemäß ASTM D92.
  • Zertifiziert nach ISO17025/ISO17034 unter UKAS-Akkreditierung durch eine methodenspezifische Laborvergleichsstudie.
  • Verpackt in 3 x 80 ml-Flaschen – One Shot, eine Flasche pro Test: keine Kontamination/hoher Verlust flüchtiger Bestandteile.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • 12 Monate Haltbarkeit.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
COC ASTM D92 (153,0 °C), 3 x 80 ml
Zertifiziertes Referenzmaterial für jährliche Prüfungen gemäß ASTM D92
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/rettungshelfer
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: white mineral oil
Name des Produkts
Paragon Scientific™ Referenzmaterial mit Flash-Point-Zertifizierung > COC ASTM D92 ( 153,0 °C), 3 x 80 ml
Nennwerte angegeben