Learn More
Thermo Scientific™ ProSwift™ WCX-1S Ionenaustausch-HPLC-Säule, Monolith, 4,6 mm x 50 mm
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: Monolith; Säulenphase: Ionenaustausch
Marke: Thermo Scientific™ 064295
1235.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schnelles Reinigen von Proteinen durch Ionenaustausch mithilfe der stationären Phase aus Karbonsäure der Thermo Scientific™ ProSwift™ WCX-1S LC-Säulen. Diese monolithischen Ionenaustauschsäulen bieten die hervorragende Auflösungsleistung nicht poröser Medien in Kombination mit der hohen Kapazität konventioneller poröser Medien. Sie ermöglichen hervorragende Trennungen mithilfe von schnellen Gradienten bei niedrigen und hohen Flussraten, um die Produktivität zu steigern. Diese Säulen sind langlebig und robust und bewahren selbst nach Hunderten von Läufen ihre Stabilität und Reproduzierbarkeit.
Jeder Monolith ist eine einzelne zylindrische Polymerstange, die ein ununterbrochenes Netz von miteinander verbundenen Durchflusskanälen mit einer bestimmten Porengröße enthält. Diese großen Kanäle in Kombination mit der nicht porösen Oberfläche des Monolithen bieten schnellen Massentransfer, hohe Auflösung und schnelle Proteintrennungen. Die einzigartige kugelförmige Morphologie des Polymermediums ist für seine hohe Kapazität ausschlaggebend.
Säulenvielfalt
- Erhältlich im Format 4,6 x 50 mm für die Trennung von Biomolekülen oder im Format 1,0 x 50 mm für hochauflösende mikroanalytische Trennungen von Biomolekülen
Besonders geeignet zur Trennung von Proteinen
- Hohe Beladungskapazität
- Schnelle Analyse
- Große Auswahl an Betriebsflussraten
- Ausgezeichnete Stabilität in einem großen pH-Wertbereich
- Hervorragende Reproduzierbarkeit und Robustheit
- Hoher Durchsatz und höhere Produktivität
Spezifikation
Analysesäule | |
0,5 bis 1,5 ml/min | |
1000 psi (70 bar) | |
2 bis 12 | |
Each | |
Lysozyn-Karbonsäure | |
Monolithisches Polymer | |
Ionenaustausch | |
Bio-LC |
4,6 mm | |
50 mm | |
Monolith | |
Monolith | |
60 °C | |
Monolith | |
Ionenaustausch | |
Analysesäule | |
Responsibly packaged |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.