Learn More
MP Biomedicals™ Fixogum-Kautschukzement
Für die Verwendung bei der Bildung einer luftdichten Versiegelung um den Glasdeckel während der Sondenhybridisierung für FISH.
Marke:  MP Biomedicals™ 11FIXO0125
81.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11430456
  • 115.00 CHF / 125 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Anwendungen: Fixogum-Kautschukzement wird für die Bildung einer luftdichten Versiegelung um den Glasdeckel während der Sondenhybridisierung für FISH verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Biochemie
Flüssig
Rörchen
125 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Fixogum-Kautschukzement > Fixo Gummi Kautschuk Zement, 125 ml
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.