Learn More
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina exakt und reproduzierbar.
Marke: Thermo Scientific™ 365C0971
82.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina exakt und reproduzierbar.
- Borosilikatglas mit Metallflanschen
- Kanülen und Kolben aus Edelstahl
- Praxisbewährtes Spritzendesign
Spezifikation
Edelstahl (Kanüle), Edelstahl (Kolben) | |
23 bis 26s G | |
GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle | |
Je | |
42 mm | |
Agilent GC-Geräte |
23 bis 26 Gauge; 5 µl; Länge 42 mm | |
42 mm | |
Nein | |
5 μl | |
Konus | |
Befestigt |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.