Learn More
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina exakt und reproduzierbar.
Marke:  Thermo Scientific™ 365C0976
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10188044
  • 435.27 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina exakt und reproduzierbar.
  • Borosilikatglas mit Metallflanschen
  • Kanülen und Kolben aus Edelstahl
  • Praxisbewährtes Spritzendesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (Kanüle), Edelstahl (Kolben)
23 bis 26s G
GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle
6/Packung
42 mm
Agilent GC-Geräte
23 bis 26 Gauge; 5 µl; 42 mm Länge; 6/Packung
42 mm
Nein
5 μl
Konus
Befestigt
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.