Learn More
Mettler Toledo™ FiveEasy™ F20 pH/mV-Messgeräte
Dieses kompakte Tischmessgerät ermöglicht präzise pH/mV-Messungen auf Tastendruck.
506.00 CHF - 1040.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (mV) ±1
Genauigkeit (pH) ±0,01
Genauigkeit (Temperatur) 0,5 °C
Kalibrierung Linear
Bereich (pH) 0 bis 14
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
15583360
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
30266658
Nur F20-Messgerät Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15490324
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
30266658
Nur F20-Messgerät
759.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15543360
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
30266626
F20 Standard-Kit
1040.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
±1
0,5 °C
0 bis 14
2000 bis 2000
0 °C bis 100 °C
0,1 °C
Aktuelle Kalibrierung
22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in.)
1.4 lb.
ATC und MTC
50/60 Hz
±0,01
Linear
0.01
1 mV
32° bis 212° F
LCD
BNC, Klinke, NTC 30 Kiloohm-Sensoren
0.63 kg
F20
100 bis 240 V
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ FiveEasy™ F20 pH/mV-Messgeräte