Learn More
Mettler Toledo™ FiveEasy™ F20 pH/mV-Messgeräte
Dieses kompakte Tischmessgerät ermöglicht präzise pH/mV-Messungen auf Tastendruck.
Marke: Mettler Toledo™ 30266658
Includes:
- Bestell- Nr. 01-912-345, nur F20-Messgerät: Mit Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
- Bestell- Nr. 01-912-346, F20 Standard-Kit: Mit LE438 Sensor, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
Beschreibung
- Kompaktes, platzsparendes Design mit ABS-Gehäuse
- Probenhalter nach Gebrauch entfernen und an der Seite des Messgeräts verstauen
- Alles auf einen Blick durch das große, gut strukturierte, unterteilte 4.3 in.-Display
- Intuitive Tastenanordnung und ein einfaches Menü für eine unkomplizierte Bedienung
- ATC- und MTC-Temperaturkompensation
- Lineare Drei-Punkt‑Kalibrierung (max.) mit vier vordefinierten Puffergruppen
- BNC-, Cinch-, NTC 30 Kiloohm-Sensoreingänge
- Mit analogem Ausgang, automatischer und manueller Endpunktaufzeichnung, akustischem Endpunktsignal, visuellem Endpunktsignal
- Ideal für eine große Auswahl an Laboranwendungen geeignet
- pH-Bereich: 0.00 bis 14.00
- pH-Auflösung: 0.01
- pH-Genauigkeit: ±:0.01
- mV-Bereich: 2000 bis 2000 mV
- mV-Auflösung: 1 mV
- mV-Genauigkeit: ±1 mV
- Temperaturbereich: 0°bis +100°C (32°bis 212°F)
- Temperaturauflösung: 0.1°C
- Temperaturgenauigkeit: 0.5°C
- Speichergröße: aktuelle Kalibrierung
- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 12 VDC
- Abmessungen: 22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 in.)
- Gewicht: 0.63 kg (1.4 lbs.)
- Nur F20-Messgerät: Geeignet für Anwendungen, die einen speziellen Sensor benötigen, der nicht in einem Kit enthalten ist
- F20-Standard-Kit: Geeignet für eine große Bandbreite an allgemeinen wässrigen Proben
Spezifikation
FiveEasy F20-Basic | |
0,5 °C | |
±0,01 | |
Linear | |
0.01 | |
1 mV | |
32° bis 212° F | |
LCD | |
BNC, Klinke, NTC 30 Kiloohm-Sensoren | |
0.63 kg | |
F20 | |
Nur F20-Messgerät | |
50/60 Hz |
Kurzanleitung zur Installation, Starterpack mit pH-Puffern | |
±1 | |
Anwendungen, die einen spezifischen Sensor erfordern, der nicht in einem Kit enthalten ist | |
0 bis 14 | |
2000 bis 2000 | |
0 °C bis 100 °C | |
0,1 °C | |
Aktuelle Kalibrierung | |
22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in.) | |
1.4 lb. | |
ATC und MTC | |
100 bis 240 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ FiveEasy™ F20 pH/mV-Messgeräte > Nur F20 pH/mV-Messgerät
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur