Learn More
Thermo Scientific™ FitBag™ Gepuffertes Peptonwasser (BPW)
Verkürzen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den leicht zuzubereitenden 2.7 l, 4.5 l oder 9 l-Medienbeuteln: in 5 bis 10 Minuten fertig und die segmentierte Struktur ermöglicht Vorbefüllen.
Marke:  Thermo Scientific™ DF0509B
459.38 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15785463
  • 511.00 CHF / 20 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10°bis 30 °C
Fertigformate
20 x 4,5 l
FitBag Gepuffertes Peptonwasser
Voranreicherungsmedium
Videos
  • Thermo Scientific - FitBag enrichment media
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific FitBag enrichment media
    • Thermo Scientific - FitBag enrichment media
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific FitBag enrichment media
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation
      Dokumentation
      Instructions
      Zertifikate
      Zertifikate
      Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
      5 Ergebnisse gefunden
      Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
      Chargennummer9202300489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog NumberDF0509B
      Chargennummer9202300177 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2023 Catalog NumberDF0509B
      Chargennummer9202200473 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Catalog NumberDF0509B
      Chargennummer9202100753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2022 Catalog NumberDF0509B
      Chargennummer9202100537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/10/2021 Catalog NumberDF0509B
      Aktionen
      Aktionen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ FitBag™ Gepuffertes Peptonwasser (BPW) >