Learn More
Fisherbrand™ Kühlelemente für Ultraschalleinheiten
Für eine stabile Temperatur des Kühlbades.
239.00 CHF
Spezifikation
Typ Kühlschlange
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
11939597
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1038735
S30 - S70
239.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12612535
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1037515
S80 - S300
239.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für eine stabile Temperatur des Kühlbades
  • Ermöglicht eine gründliche Ultraschallreinigung mit präziser Temperatur
  • Anschluss an den geschlossenen Kreislauf des Kühlsystems
Spezifikation
Spezifikation
Kühlschlange
6 mm
8 mm
Edelstahl
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kühlelemente für Ultraschalleinheiten