Learn More
Fisherbrand™ Kühlelemente für Ultraschalleinheiten
Für eine stabile Temperatur des Kühlbades.
Marke:  Fisherbrand™ 1037515
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12612535
  • 239.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
  • Für eine stabile Temperatur des Kühlbades
  • Ermöglicht eine gründliche Ultraschallreinigung mit präziser Temperatur
  • Anschluss an den geschlossenen Kreislauf des Kühlsystems
Spezifikation
Spezifikation
Kühlschlange
8 mm
Edelstahl
6 mm
Größen der Elmasonic Einheiten: S 60, S 80 - S 130, S 180, S 300
S80 - S300
Videos
  • Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kühlelemente für Ultraschalleinheiten > Modelltyp: S80 bis S300