Learn More
Fisherbrand™ Säurebeständige Kunststoffschläuche für Ultraschallreiniger
Bietet einen zusätzlichen Schutz bei der verwendungen von aggressiven chemischen Reinigungslösungen.
50.65 CHF - 230.00 CHF
Spezifikation
Typ Säureresistente Wanne
Enthält Kunststoffabdeckung
Material Kunststoff
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10248761
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2000008000
Ultraschallreiniger, S 300/S 300 H
230.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10177381
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2070900000
Ultraschallreiniger, S 100, S 100/H; S 120, S 120/H 5.8 L
149.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10320892
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2070890000
Ultraschallreiniger, S 30, S 30/H; S 40, S 40/H; S 60, S 60/H 1.3 L
50.65 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10137431
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2070910000
Ultraschallreiniger, S 180, S 180/H 11.0 L
196.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zusätzlicher Schutz vor aggressiven chemischen Reinigungslösungen
  • Die mitgelieferte passgenaue Abdeckung verhindert Leckagen und Verschüttungen.
Spezifikation
Spezifikation
Säureresistente Wanne
Kunststoffabdeckung
Kunststoff
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Säurebeständige Kunststoffschläuche für Ultraschallreiniger